Dry buffer packs, Carbonate-Bicarbonate Buffer, JAW™
Codice catalogo 786-291
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:20
- Descrizione:Carbonate-bicarbonate buffer packs, JAW™, 1X, 1 l/pack
- Seq:01
- Valore pH:9,4
- Indice:0,2 M Carbonate-bicarbonate buffer
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Premixed buffer powders that simply require adding deionised water to generate a ready-to-use buffer.
JAW™ Carbonate-Bicarbonate Buffer packs each make one litre of: 0,2M carbonate-bicarbonate buffer (at a pH of 9,4).