Orders LinkContactUsLinkComponent
Pierce™ Disposable Columns
Pierce™ Disposable Columns
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Pierce™ Disposable Columns
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Pierce™ Disposable Columns
Pierce™ Disposable Columns
4 varianti
Product Details & Documents
Empty polystyrene columns with matching frits and caps for use in a variety of resin based affinity or desalting techniques.
  • For benchtop gravity flow affinity purification and size exclusion chromatography
  • Supplied complete with porous polyethylene discs, stoppers and end caps
  • Compatible with most types of aqueous buffer eluents
  • Plastic funnels can be attached to expand the buffer reservoir for increased flow rates
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • PIER29920
    Disposable PS columns, for packing 0,5 - 2,0 ml bed volumes
    Disposable PS columns, for packing 0,5 - 2,0 ml bed volumes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 529.00
    SFr. 529.00
    1 * 100 ST
       SFr. 529.00
  • PIER29922
    Disposable PS columns, for packing 1 - 5 ml bed volumes
    Disposable PS columns, for packing 1 - 5 ml bed volumes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 493.00
    SFr. 493.00
    1 * 100 ST
       SFr. 493.00
  • PIER29924
    Disposable PS columns, for packing 2 - 10 ml bed volumes
    Disposable PS columns, for packing 2 - 10 ml bed volumes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 598.00
    SFr. 598.00
    1 * 100 ST
       SFr. 598.00
  • PIER29925
    Disposable column trial pack, includes accessories plus 2× each Cat. No's 29920, 29922 and 29924, and 1× Cat. No. 29923
    Disposable column trial pack, includes accessories plus 2× each Cat. No's 29920, 29922 and 29924, and 1× Cat. No. 29923
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 7 ST
    1 * 7 ST - SFr. 182.00
    SFr. 182.00
    1 * 7 ST
       SFr. 182.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Disposable PP funnels (buffer reservoirs) that fit Pierce™ disposable columns
    Disposable PP funnels (buffer reservoirs) that fit Pierce™ disposable columns
    PIER29923
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 304.00