Gas purifier
Oxygen gas purifier, 120 ml, 17,2 bar
Codice catalogo VARI394977002
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Oxygen gas purifier made up of spun aluminum chamber.
- Includes 1/8” brass fittings
- Conditions four cylinders of 99,999% purity to less than 1 ppm O₂
Ø×L: 33×279,4 mm
Specifiche
- Descrizione:Oxygen gas purifier, 120 ml, 17,2 bar
- Cat. No.:VARI394977002
- Pressione di esercizio massima:17 bar
- Materiale:Alluminio
- Gas purificati:O₂
- Portata di flusso max.:120 ml
- Ø×L:33×279,4 mm
- Purezza uscita:99,999% to >1 ppm O₂