Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks
Storage Sacks
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Certificates
Storage Sacks
12 varianti
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Spessore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • LAMA114
    Approx. 2500 bags/pack
    Approx. 2500 bags/pack
    0,05 mm
    150×250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 10 kg
       SFr. 297.00
  • LAMA116
    Approx. 1667 bags/pack
    Approx. 1667 bags/pack
    0,05 mm
    200×300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 10 kg
       SFr. 297.00
  • LAMA117
    Approx. 1250 bags/pack
    Approx. 1250 bags/pack
    0,05 mm
    200×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 10 kg
       SFr. 297.00
  • LAMA119
    Approx. 714 bags/pack
    Approx. 714 bags/pack
    0,06 mm
    300×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA121
    Approx. 500 bags/pack
    Approx. 500 bags/pack
    0,06 mm
    350×500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA123
    Approx. 357 bags/pack
    Approx. 357 bags/pack
    0,06 mm
    400×600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA125
    Approx. 250 bags/pack
    Approx. 250 bags/pack
    0,06 mm
    500×700 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA126
    Approx. 161 bags/pack
    Approx. 161 bags/pack
    0,06 mm
    600×900 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA128
    Approx. 109 bags/pack
    Approx. 109 bags/pack
    0,06 mm
    750×1100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA129
    Approx. 78 bags/pack
    Approx. 78 bags/pack
    0,06 mm
    800×1400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA130
    Approx. 70 bags/pack
    Approx. 70 bags/pack
    0,06 mm
    900×1400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00
  • LAMA131
    Approx. 53 bags/pack
    Approx. 53 bags/pack
    0,06 mm
    1000×1700 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 10 kg
       SFr. 279.00