Puntali con barriera, lunghezza estesa, ART™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione. La barriera autosigillante fornisce una protezione al 100% contro la contaminazione da aerosol e liquidi.
- Trasparenti, sterili
- Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, contaminazione microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
- Maggiore lunghezza: per prevenire le contaminazioni; la tua pipetta non verrà più in contatto col contenitore del campione!
- Il coperchio per rack può essere facilmente riallineato, passando da un sollevamento tradizionale a un rack incernierato per poter accedere ai puntali utilizzando una sola mano
- La chiusura anteriore chiude e blocca, garantendo la conservazione in sicurezza
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Specifiche
- Catalog No:
- 732-2400
- 732-2398
- 732-2406
- 732-1140
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together