Formaldehyde standard solution
Formaldehyde standard solution, (NIST), 4000 mg/l CH₂O, 16×10 ml Voluette ampoules, 16
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
For accuracy checks in formaldehyde determination.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:4000 mg/l CH₂O
- Conf:16
- Descrizione:Formaldehyde standard solution, (NIST)
- Pk Info:16×10 ml Voluette ampoules
- Cat. No.:705-2033
- Formula:CH₂O
- Descrizione:Formaldehyde
- CAS No.:50-00-0