Kit colorimetrici, rame, MColortest™, Supelco®
Codice catalogo 1.14651.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Cuprizone
- Conf:50 Tests
- Descrizione:Prova del rame in acque dolci e marine
- Tipo:MTC
- Range di misura:0,15-0,3-0,45-0,6-0,8-1,2-1,6 mg/l Cu
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa 5 minuti
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
- È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
Delivery: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.