Orders LinkContactUsLinkComponent
Control standard
Control standard
Control standard for nitrate determination, 25 mg/l as NO3, 500 mL
Codice catalogo HACHLCW828
Nome del fornitore:   Hach
Control standard
Codice catalogo HACHLCW828
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Control standard
Control standard
Control standard for nitrate determination, 25 mg/l as NO3, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 131.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    25 mg/l as NO3
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Control standard for nitrate determination