p-Anisic acid
Poly pail, 10 kg
Codice catalogo SPCMA2287-10KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
p-Anisic acid
Codice catalogo SPCMA2287-10KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 100-09-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
- Numero CAS:100-09-4
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00002542
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- IndexMerck:13,00669
- Punto di ebollizione:275 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:182…185 °C
- Densità:∼1,385 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-818-5
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:98% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly pail
- Conf:10 kg