Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetanilide
Acetanilide
Irritante
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Acetanilide
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  N-Phenylacetamide
  • Numero CAS:103-84-4
  • Formula:C₈H₉NO
  • Numero MDL:MFCD00008674
  • Molecular Weight:135.17 g/mol
  • IndexMerck:13,00051
  • Punto di ebollizione:304 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:115 °C
  • Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:174 °C
  • EINECS:203-150-7
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    99% Min.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Poly bottle
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 445.00
    SFr. 445.00
    1 * 1 kg
       SFr. 445.00
  • Poly pail
    12 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 12 kg
       SFr. 1’400.00
  • Fiber drum
    50 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg