Strisce reattive, potassio, MQuant™, Supelco®
Codice catalogo 1.17985.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Dipicrilammina
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Test potassio
- Tipo:MQ
- Range di misura:250-450-700-1000-1500 mg/l K
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati. Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
- Facili da utilizzare: è sufficiente immergere, attendere e confrontare con la scala colorimetrica
- Ampia gamma con più di 40 test
- Lettura dei risultati entro 2 minuti per decisioni rapide
- Facilmente trasportabili: possono essere utilizzate in laboratorio o sul campo