Kit analitici, rame in cuvetta, per Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.14553.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Cuprizone
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Rame in cuvetta*7-3
- M-Clarity quality level:MQ100
- Per strumento:Prove, Nova 30/60, Multy, Move
- Range di misura:0,05 - 8,00 mg/l Cu
Specifications
About this item
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60 A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14688.0001) before the photometric procedure.