Phosphate-buffered saline (DPBS, 1X), Dulbecco's formula, without calcium, without magnesium
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855
Specifiche
- N. MDL:MFCD00131855
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless