Orders LinkContactUsLinkComponent
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
2 varianti
Product Details & Documents
Contains: 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, and 5,5 mM D-glucose.
  • pH 7,3
  • Filtered through 0,22 micron filter
  • Prepared in 18,2 megohms water.
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J67591.AP
  • J67591.K2
  • Aspetto:
  • Colourless
  • Colourless
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • J67591.AP
    Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
    Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 212.00 SFr.
    212.00 SFr.
    1 * 500 mL
       212.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J67591.AP
    Aspetto
    Colourless
    Forma fisica
    Liquid
  • J67591.K2
    Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
    Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 299.00 SFr.
    299.00 SFr.
    1 * 1 L
       299.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J67591.K2
    Aspetto
    Colourless
    Forma fisica
    Liquid