TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
TEA buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Codice catalogo J63793.AK
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 102-71-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002855
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:250 mL
- Descrizione:TEA buffer solution
- Valore pH:8,0
- Cat. No.:J63793.AK
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00002855
- Aspetto:Colourless
- CAS No.:102-71-6