IEF Sample buffer (4X) pH 3 to 7 with lysine
Codice catalogo J63633.AC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 mL
- Descrizione:IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
- Forma fisica:Liquid
- Valore pH:3 - 7
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid