Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
2 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J63349.AK
  • J63349.AP
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 7558-80-7
  • 7558-80-7
  • N. MDL:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Valore pH
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Phosphate buffer soln
    0,5 M
    7,5
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 250 mL
       SFr. 126.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63349.AK
    Forma fisica
    Liquid
    CAS No.
    7558-80-7
    N. MDL
    MFCD00003527
  • Phosphate buffer soln
    0,5 M
    7,5
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 172.00
    SFr. 172.00
    1 * 500 mL
       SFr. 172.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63349.AP
    Forma fisica
    Liquid
    CAS No.
    7558-80-7
    N. MDL
    MFCD00003527