Orders LinkContactUsLinkComponent
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
  • Catalog No:
  • J63303.AP
  • J63303.K2
  • Aspetto:
  • Colourless
  • Colourless
  • Temperatura di conservazione:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
  • N. MDL:
  • MFCD03846400
  • MFCD03846400
Product Family Options
  • Descrizione
    Conf
  • IEF Anode buffer (50X)
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 500 mL
       SFr. 61.20
    Specifications
    Cat. No.
    J63303.AP
    Aspetto
    Colourless
    Temperatura di conservazione
    2°C to 8°C
    Forma fisica
    Liquid
    N. MDL
    MFCD03846400
  • IEF Anode buffer (50X)
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 83.60
    SFr. 83.60
    1 * 1 L
       SFr. 83.60
    Specifications
    Cat. No.
    J63303.K2
    Aspetto
    Colourless
    Temperatura di conservazione
    2°C to 8°C
    Forma fisica
    Liquid
    N. MDL
    MFCD03846400