TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
Codice catalogo J63268.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:100 mL
- Descrizione:TAPS buffer soln
- Valore pH:8,5
- Cat. No.:J63268.AE
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00069903
- CAS No.:91000-53-2