Orders LinkContactUsLinkComponent
RBC lysis buffer for human
RBC lysis buffer for human
RBC lysis buffer for human
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
RBC lysis buffer for human
2 varianti
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of human red blood cells.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J62990.AK
  • J62990.AP
  • Aspetto:
  • Colourless
  • Colourless
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
  • Temperatura di conservazione:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • RBC lysis buffer for human
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 250 mL
       SFr. 125.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62990.AK
    Aspetto
    Colourless
    Forma fisica
    Liquid
    Temperatura di conservazione
    2°C to 8°C
  • RBC lysis buffer for human
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 197.00
    SFr. 197.00
    1 * 500 mL
       SFr. 197.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62990.AP
    Aspetto
    Colourless
    Forma fisica
    Liquid
    Temperatura di conservazione
    2°C to 8°C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.