Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,2
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifiche
- CAS No.:7558-80-7
- N. MDL:MFCD00003527
- Forma fisica:Liquid