Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), RNase free
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131855
Specifiche
- N. MDL:MFCD00131855
- Forma fisica:Liquid