NP-40 lysis buffer (2X)
NP-40 lysis buffer (2X), 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
NP-40 lysis buffer (2X)
Codice catalogo J62805.AK
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:NP-40 lysis buffer (2X)
- Cat. No.:J62805.AK
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless