MES lysis buffer with Triton® X-100
Codice catalogo J62693.AK
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:MES lysis buffer with Triton® X-100
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- Forma fisica:Liquid
- Aspetto:Colourless
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless