Orders LinkContactUsLinkComponent
TE buffer, pH 7,6, RNAse free
TE buffer, pH 7,6, RNAse free
TE buffer, pH 7,6, RNAse free
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
TE buffer, pH 7,6, RNAse free
2 varianti
Product Details & Documents
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. TE buffer functions to solubilise DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J62285.XE
  • J62285.AK
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
  • N. MDL:
  • MFCD00236359
  • MFCD00236359
  • Temperatura di conservazione:
  • Ambient temperature
  • Ambient temperature
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • TE buffer, RNAse free
    7,6
    125 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 125 mL
       SFr. 112.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62285.XE
    Forma fisica
    Liquid
    N. MDL
    MFCD00236359
    Temperatura di conservazione
    Ambient temperature
  • TE buffer, RNAse free
    7,6
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 197.00
    SFr. 197.00
    1 * 250 mL
       SFr. 197.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62285.AK
    Forma fisica
    Liquid
    N. MDL
    MFCD00236359
    Temperatura di conservazione
    Ambient temperature