Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
2 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- J62078.AK
- J62078.AP
- Odore/Profumo:
- Odourless
- Odourless
- Forma fisica:
- Liquid
- Liquid
- CAS No.:
- 150-90-3
- 150-90-3
- N. MDL:
- MFCD00002789
- MFCD00002789
- Aspetto:
- Colourless
- Colourless
- Temperatura di conservazione:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ConcentrazioneValore pHConfDisponibilitàPrice
- J62078.AKSuccinate buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62078.AKOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.150-90-3N. MDLMFCD00002789AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J62078.APSuccinate buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62078.APOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.150-90-3N. MDLMFCD00002789AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C