AMP, 0.2 M Buffer Solutions
AMP buffer solution, 0,2 M, 9,5, Glass bottle, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
Codice catalogo J63988.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1-propanol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 124-68-5
MDL No.: MFCD00008051
Attenzione: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:AMP buffer solution
- Valore pH:9,5
- Cat. No.:J63988.AE
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00008051
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- CAS No.:124-68-5