Orders LinkContactUsLinkComponent
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
2 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J61350.AE
  • J61350.AK
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 70331-82-7
  • 70331-82-7
  • N. MDL:
  • MFCD00065482
  • MFCD00065482
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Valore pH
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • TES buffer solution
    0,2 M
    7,5
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 140.00
    SFr. 140.00
    1 * 100 mL
       SFr. 140.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61350.AE
    Forma fisica
    Liquid
    CAS No.
    70331-82-7
    N. MDL
    MFCD00065482
  • TES buffer solution
    0,2 M
    7,5
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 241.00
    SFr. 241.00
    1 * 250 mL
       SFr. 241.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61350.AK
    Forma fisica
    Liquid
    CAS No.
    70331-82-7
    N. MDL
    MFCD00065482