Glucose-6-phosphate dehydrogenase (from Yeast)
Codice catalogo J61181.4I
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KU
- CAS No.:9001-40-5
- Sorgente luminosa:Yeast
- Condizioni di conservazione:–30...–10 °C
- Forma:Lyophilized Powder
- N. MDL:MFCD00081656
- Nome dell'enzima:Glucose-6-phosphate dehydrogenase
- Solubilità:Soluble in water and dilute buffer
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Applications: Converts p-glucose-6-phosphate to p-glucono-d-lactone-6-phosphate in presence of NADP+ or NAD+