AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
: Storage Temperature: 2 to 8 °C
- CAS No.:115-69-5
- N. MDL:MFCD00004678
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- Aspetto:Colourless
Frequently Bought Together