NP-40 lysis buffer, low salt
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
- Catalog No:
- J60902.AK
- J60902.AP
- Aspetto:
- Colourless
- Colourless
- Forma fisica:
- Liquid
- Liquid
- Temperatura di conservazione:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Product Family Options
- DescrizioneConf
Specifications
Cat. No.J60902.AKAspettoColourlessForma fisicaLiquidTemperatura di conservazione2°C to 8°C- NP-40 lysis buffer, low salt500 mL1 * 500 mLSFr. 124.00
Specifications
Cat. No.J60902.APAspettoColourlessForma fisicaLiquidTemperatura di conservazione2°C to 8°C