SSC buffer (20X)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Specifiche
- N. MDL:MFCD00132371
- Forma fisica:Colourless liquid