Orders LinkContactUsLinkComponent
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
2 varianti
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J60660.AC
  • J60660.AD
  • Aspetto:
  • Blue
  • Blue
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • J60660.AC
    Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
    Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
    25 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 25 mL
       SFr. 170.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60660.AC
    Aspetto
    Blue
    Forma fisica
    Liquid
  • J60660.AD
    Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
    Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
    50 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 50 mL
       SFr. 267.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60660.AD
    Aspetto
    Blue
    Forma fisica
    Liquid