TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198
Specifiche
- N. MDL:MFCD00678198
- Forma fisica:Liquid