Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 8,0
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 8,0, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 8,0
Codice catalogo J60480.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:500 mL
- Descrizione:Phosphate buffer soln
- Valore pH:8,0
- Cat. No.:J60480.AP
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00003527
- CAS No.:7558-80-7