Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
2 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- J60467.AP
- J60467.K2
- Forma fisica:
- Liquid
- Liquid
- CAS No.:
- 7558-80-7
- 7558-80-7
- N. MDL:
- MFCD00003527
- MFCD00003527
- Temperatura di conservazione:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ConcentrazioneValore pHConfDisponibilitàPrice
- J60467.APPhosphate buffer solnSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J60467.APForma fisicaLiquidCAS No.7558-80-7N. MDLMFCD00003527Temperatura di conservazione2°C to 8°C - J60467.K2Phosphate buffer solnSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J60467.K2Forma fisicaLiquidCAS No.7558-80-7N. MDLMFCD00003527Temperatura di conservazione2°C to 8°C