BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
8 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- J62686.AE
- J62686.AK
- J60127.AE
- J60127.AK
- J63346.AE
- J63346.AK
- J62209.AE
- J62209.AK
- Odore/Profumo:
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Odourless
- Forma fisica:
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- CAS No.:
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- 6976-37-0
- N. MDL:
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- MFCD00002853
- Aspetto:
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Temperatura di conservazione:
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
- 2°C to 8°C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ConcentrazioneValore pHTipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- J62686.AEBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62686.AEOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J62686.AKBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62686.AKOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J60127.AEBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J60127.AEOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J60127.AKBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J60127.AKOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J63346.AEBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J63346.AEOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J63346.AKBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J63346.AKOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J62209.AEBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62209.AEOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C - J62209.AKBIS-TRIS buffer solutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.J62209.AKOdore/ProfumoOdourlessForma fisicaLiquidCAS No.6976-37-0N. MDLMFCD00002853AspettoColourlessTemperatura di conservazione2°C to 8°C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.