POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
J60085.AK
:
- Concentrazione:0,2 M
- Conf:250 mL
- CAS No.:108321-07-9
- Descrizione:POPSO buffer solution
- N. MDL:MFCD00070005
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- Forma fisica:Liquid
- Valore pH:8,0
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005