Ammonio diidrogeno fosfato 10% in nitric acid 2%, Specpure® matrix modifier solution
Codice catalogo 42663.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Punto di fusione:2080 °C
Densità:5.11 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:3264
ADR:8,III
:115.03 g/mol
EINECS:231-714-2
:GHS05
Numero CAS:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
Numero MDL:MFCD00003396