ContactUsLinkComponent
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
  47130.AE
 :  
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
  47130.AE
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    30% HCl
  • Conf:
    100 mL
  • N. MDL:
    MFCD00134062
  • Componenti:
    Tellurio
  • Simbolo:
    Te