Antimony, plasma standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030
Specifiche
- N. MDL:MFCD00134030
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together