Cesium nitrate, ionization buffer solution, Specpure®
Cesium Nitrate Buffer solution, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cesium nitrate, ionization buffer solution, Specpure®
Codice catalogo 45294.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: 1% Cs (as Cs₂CO₃) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010963
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Cesium Nitrate Buffer solution
- Cat. No.:45294.AE
- Forma fisica:Liquid
- Formula molecolare:1% Cs (as Cs2CO3) in 5% HNO3
- N. MDL:MFCD00010963
- N. ONU:3264
- CAS No.:7789-18-6