Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Codice catalogo 45290.AK
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:250 mL
- Descrizione:Palladium nitrate & magnesium nitrate, matrix modifier solution
- N. MDL:MFCD09910543
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Pre-mixed matrix modifier are designed for use with graphite furnace atomic absorption (GFAA).
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD09910543