Thallium 203, 203 Tl, plasma standard solution, 203 Tl 10 µg/ml, Specpure®
Codice catalogo 45288.AD
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:50 mL
- N. MDL:MFCD00084592
- Componenti:Tallio
- Simbolo:Tl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084592