Selenium 78, 78 Se, plasma standard solution, 78 Se 10 µg/ml, Specpure®
Codice catalogo 45283.AD
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:50 mL
- N. MDL:MFCD00084579
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084579