Transition metals, plasma standard solution, Specpure®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 µg/ml
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00151266
Specifiche
- N. MDL:MFCD00151266