Polyethylene 1000 micron, low density
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:9002-88-4
:
Formula:(CH₂CH₂)n
Numero MDL:MFCD00084423
IndexMerck:14,7567
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together