Multi-element plasma standard solution 4, Specpure®
Multi-Element Plasma Standard Solution 4, Nitric acid dil., 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Multi-element plasma standard solution 4, Specpure®
Codice catalogo 42885.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212340
Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:Nitric acid dil.
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi-Element Plasma Standard Solution 4
- Cat. No.:42885.AE
- N. MDL:MFCD00212340