Multi-element plasma standard solution 3, Specpure®
Multi-Element Plasma Standard Solution 3, Nitric acid dil., 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Multi-element plasma standard solution 3, Specpure®
Codice catalogo 42884.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212339
Dokumente
Specifiche
Specifiche
- Matrice:Nitric acid dil.
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi-Element Plasma Standard Solution 3
- Cat. No.:42884.AE
- N. MDL:MFCD00212339