Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), in fogli, Spessore: 0.2 mm (0.008 in) Type 304
Codice catalogo 42255.GH
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:1736
- Pk Info:100×100 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:55.845 g/mol
:GHS08
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Formula:Fe
Numero MDL:MFCD00148499